Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologi flaske uslebet bred hals
Artikelnummer. 10363351 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10363351 2000 mL Pakke med 10
10261701 5000 mL Hver
10211801 20,000 mL Hver
15251659 250 mL Pakke med 10
11702919 500 mL Pakke med 10
11800690 1000 mL Pakke med 10
10313451 10,000 mL Hver
15241659 100 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10363351 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211816307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4294.50 DKK
    3772.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 521.69 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kulturflasker med bred hals til brug med gummiprop
Kulturflaskerne er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnede til fremstilling af medier eller dyrkning af mikroorganismer. Flaskerne overholder ISO 4796-2 og har en bred konisk uslebet hals til brug med gummipropper. Velegnet til autoklavering ved 121 °eller 134 C eller tørvarmesterilisering.
  • Bred hals til gummipropper
  • Bred hals for lettere påfyldning og rengøring
  • Spor kode
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Autoklaverbar ved 121° C eller 134 °C
  • Leveres uden prop
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 133 mm