Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologi flaske, smal hals, umalet
Artikelnummer. 12810804 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12810804 20,000 mL Hver
10246792 5000 mL Hver
10655331 10,000 mL Hver
11609858 500 mL Pakke med 10
11619858 1000 mL Pakke med 10
11699848 100 mL Pakke med 10
11629858 2000 mL Pakke med 10
11777961 250 mL Pakke med 10
11679848 25 mL Pakke med 10
11689848 50 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12810804 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 211619102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4488.75 DKK
    3942.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 546.34 DKK
    12% Slukket
På lager
Kulturflasker med smal hals til brug med gummiprop
Kulturflaskerne er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnede til fremstilling af medier eller dyrkning af mikroorganismer. Flaskerne overholder ISO 4796-2 og har en smal konisk uslebet hals til brug med gummipropper. Velegnet til autoklavering ved 121 °eller 134 C eller tørvarmesterilisering.
  • Smal hals til gummipropper
  • Spor kode
  • Autoklaverbar ved 121 °C eller 134 °C
  • Leveres uden prop
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar
Inkluderer Med tryk
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 288 mm