Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologi flaske, smal hals, umalet
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Kulturflaskerne er støbt af DURAN™ borosilikat 3.3 Type 1 glas, og er velegnede til fremstilling af medier eller dyrkning af mikroorganismer. Flaskerne overholder ISO 4796-2 og har en smal konisk uslebet hals til brug med gummipropper. Velegnet til autoklavering ved 121 °eller 134 C eller tørvarmesterilisering.
- Smal hals til gummipropper
- Spor kode
- Autoklaverbar ved 121 °C eller 134 °C
- Leveres uden prop
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar |
| Inkluderer | Med tryk |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 227 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |