Få mere at vide
DWK Life Sciences Membranventilation GL skruelåg, blå PP, indsvejset ekspanderet PTFE-membran, membran til trykudligning under autoklavering
Artikelnummer. p-7189441 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15846921
Brand: DWK Life Sciences 291181307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratorieflaskeskruelåg til autoklavering og steril opbevaring af medier.
Skruelåget kan lukkes tæt, da membranen tillader en automatisk steril gasudveksling, hvilket muliggør sikker trykudligning under autoklavecyklussen og samtidig sikrer steriliteten af flaskeindholdet. DURAN™ Originale GL laboratorieflasker med skruelåg er ideelle beholdere til sterilisering og opbevaring af medier eller bufferopløsninger. Det anbefales dog kraftigt, at hætterne kun strammes løst under autoklaveringscyklussen. Opvarmningstider reduceres, hvis dampen let kan trænge ind i flaskens indhold. Løse hætter reducerer også risikoen for fejl på grund af trykopbygning inde i flasken, som kan nå 400 kPa (absolut). Desuden vil spænding af skruelågene umiddelbart efter autoklavering resultere i et vakuum forårsaget af afkøling af dampen. Dette kan føre til flaskesvigt og er en særlig vigtig overvejelse for større flasker. For at overvinde disse begrænsninger blev de sterile udluftningsmembranskruelåg udviklet.
  • Trykudligning under dampsterilisering
  • Den mikroporøse struktur af ePTFE-membranen muliggør steril gasudveksling i to retninger, mens den blokerer gennemtrængning af væsker eller faste stoffer, og flaskens indhold forbliver sterilt
  • Øget gasudvekslingskurs på grund af tynd 0,2-μ m ePTFE membran , kombineret med større ventilationsåbninger
  • PTFE-membranen og dens polypropylen-netstøtte er ultralydssvejset på plads og danner en holdbar tætning
  • Omkostningseffektiv, da hætterne kan genbruges flere gange (Udskiftning anbefales efter 3 til 5 autoklavecyklusser på grund af holdbarhed, eller hvis membranen bliver beskadiget eller forurenet)
  • Polytetrafluorethylen (ePTFE) membran (overholder USP 121 °C Klasse VI) med polypropylennet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Trykudligning under dampsterilisering/autoklavering af medier eller buffere; Steril gasudveksling for aerobe mikrobielle, shaker- og suspensionscellekulturer; Autoklavering af medier og buffere; Korttidsopbevaring af steriliserede medier; Opbevaring af gasgenererende materialer
Materiale Polypropylen, ePTFE
Mængde 5/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Diameter (metrisk) 33 mm