Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Membranventilerende GL-skruehætte, blå PP, svejset ePTFE-membran til trykudligning under autoklavering
Artikelnummer. 15866921 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15866921 GL 45 -
15846921 GL 25 Pakke med 5
15856921 GL 32 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15866921 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 291182809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.50 DKK
    218.58 DKK / Pakke med 5
    Spare 185.92 DKK
    45% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ Membranventilerende GL-skruelåg, blå PP, svejset ePTFE-membran til trykudligning under autoklavering muliggør sikker dampsterilisering af medieflasker. Den 0,2 μm ePTFE-membran muliggør steril gasudveksling og trykudligning, samtidig med at flaskens indhold holdes sterilt.
  • Trykudligning under dampsterilisering, den 0,2 μm lange ePTFE-membran tillader automatisk steril gasudveksling i to retninger
  • Mikroporøs ePTFE-membran blokerer indtrængning af væsker eller faste stoffer og holder flaskeindholdet sterilt gennem hele autoklavcyklussen
  • Øget gasudvekslingshastighed på grund af en tynd 0,2 μm ePTFE-membran kombineret med større ventilationsåbninger
  • PTFE-membran- og polypropylennetstøtte er ultralydssvejset fast, hvilket danner en holdbar forsegling
  • Genanvendelig og omkostningseffektiv — udskiftning anbefales efter 3 til 5 autoklaver-cyklusser eller hvis membranen bliver beskadiget eller forurenet
  • ePTFE-membranen overholder 121 USP °C Klasse VI; understøttet af polypropylen-net
  • Kompatibel med GL 25, GL 32 og GL 45 DIN-gevindede laboratorieflasker; ideel til opbevaring eller transport af gasgenererende medier
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Trykudligning under dampsterilisering/autoklavering af medier eller buffere; Steril gasudveksling for aerobe mikrobielle, shaker- og suspensionscellekulturer; Autoklavering af medier og buffere; Korttidsopbevaring af steriliserede medier; Opbevaring af gasgenererende materialer
Materiale Polypropylen, ePTFE
Mængde 5/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 54 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Produkttype Flaskeprop