Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Membranventilerende GL-skruehætte, blå PP, svejset ePTFE-membran til trykudligning under autoklavering
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Trykudligning under dampsterilisering, den 0,2 μm lange ePTFE-membran tillader automatisk steril gasudveksling i to retninger
- Mikroporøs ePTFE-membran blokerer indtrængning af væsker eller faste stoffer og holder flaskeindholdet sterilt gennem hele autoklavcyklussen
- Øget gasudvekslingshastighed på grund af en tynd 0,2 μm ePTFE-membran kombineret med større ventilationsåbninger
- PTFE-membran- og polypropylennetstøtte er ultralydssvejset fast, hvilket danner en holdbar forsegling
- Genanvendelig og omkostningseffektiv — udskiftning anbefales efter 3 til 5 autoklaver-cyklusser eller hvis membranen bliver beskadiget eller forurenet
- ePTFE-membranen overholder 121 USP °C Klasse VI; understøttet af polypropylen-net
- Kompatibel med GL 25, GL 32 og GL 45 DIN-gevindede laboratorieflasker; ideel til opbevaring eller transport af gasgenererende medier
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Trykudligning under dampsterilisering/autoklavering af medier eller buffere; Steril gasudveksling for aerobe mikrobielle, shaker- og suspensionscellekulturer; Autoklavering af medier og buffere; Korttidsopbevaring af steriliserede medier; Opbevaring af gasgenererende materialer |
| Materiale | Polypropylen, ePTFE |
| Mængde | 5/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 41 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Flaskeprop |