Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Mellemhalsede rundbundsflasker
Artikelnummer. 15370885
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Standard konusled:
NS 14/23
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Standard konusled Pakningsstørrelse
15370885 25 mL 45 mm NS 14/23 Pakke med 10
10483861 1000 mL 131 mm NS 29/32 -
15360895 10 mL 31 mm NS 14/23 Pakke med 10
11737425 100 mL 64 mm NS 29/32 -
10211551 250 mL 85 mm NS 29/32 Pakke med 10
11915956 500 mL 105 mm NS 29/32 -
10710992 50 mL 51 mm NS 14/23 -
10508851 50 mL 51 mm NS 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15370885 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03001422
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af Duran™ glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Mellemhalsede rundbundskolber inkluderer en konisk slebet samling.
  • Fremstillet af Duran™ glas
  • Overholder DIN EN ISO 4797 standarder
  • Inkluderer konisk jordfuge
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Hals stil Medium
Standard konusled NS 14/23
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm