Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Mellemhalsede rundbundsflasker
Artikelnummer. 10710992
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Standard konusled:
NS 14/23
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10710992
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001428
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Duran™ glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Mellemhalsede rundbundskolber inkluderer en konisk slebet samling.
  • Fremstillet af Duran™ glas
  • Overholder DIN EN ISO 4797 standarder
  • Inkluderer konisk jordfuge
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Hals stil Medium
Standard konusled NS 14/23
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm