Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Mellemhalsede rundbundsflasker
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Standard konusled:
NS 14/23
NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af Duran™ glas
- Overholder DIN EN ISO 4797 standarder
- Inkluderer konisk jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Hals stil | Medium |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 51 mm |