Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Mellemhalsede rundbundsflasker
Description
- Fremstillet af Duran™ glas
- Overholder DIN EN ISO 4797 standarder
- Inkluderer konisk jordfuge
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Hals stil | Medium |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 131 mm |