Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målecylinder, med sekskantet base, klasse B, hvid skala, med inddeling
Artikelnummer. 13334981 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 13334981
Brand: DWK Life Sciences 213960707
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske.
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske. Målecylindrene i klasse B har en linjeinddeling og en hvid skala. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration skabes præcist. Batchcertifikaterne for blandecylindrene kan også downloades online.
  • Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
  • En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tolerancemetrik ±0,1 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Til brug med (applikation) Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Inkluderer 2/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 250 °C