Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målecylinder, med sekskantet base, klasse B, hvid skala, med inddeling
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske. Målecylindrene i klasse B har en linjeinddeling og en hvid skala. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration skabes præcist. Batchcertifikaterne for blandecylindrene kan også downloades online.
- Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
- En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerancemetrik | ±20 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Til brug med (applikation) | Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| Inkluderer | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 250 °C |