Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målecylinder, med sekskantet base, klasse B, lav form, hvid skala, med inddeling
Artikelnummer. 15261719 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15261719 50 mL Pakke med 2
15281719 250 mL Pakke med 2
12764017 2000 mL Hver
10597271 1000 mL Hver
15291719 500 mL Pakke med 2
15251719 25 mL Pakke med 2
15271719 100 mL Pakke med 2
15241719 10 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15261719 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213951702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 DKK
    184.42 DKK / Pakke med 2
    Spare 27.58 DKK
    13% Slukket
På lager
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske.
DURAN™ Målecylindre, lav form, er til at holde op med at måle varierende mængder væske. Målecylindrene i klasse B er af lav form og har en linjeinddeling og en hvid skala. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration skabes præcist. Batchcertifikaterne for blandecylindrene kan også downloades online.
  • Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
  • En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse B
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (applikation) Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Inkluderer 2/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Tolerance ±1 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm