Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Målecylinder med sekskantet base, klasse A, blå skala, ringgraderinger, med batchcertifikat og overensstemmelsescertifikat
Artikelnummer. 15280846 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15280846 100 mL Pakke med 2
15270846 50 mL Pakke med 2
15290846 250 mL Pakke med 2
15200856 500 mL Pakke med 2
15210856 1000 mL Hver
15220856 2000 mL Hver
15240846 5 mL Pakke med 2
15250846 10 mL Pakke med 2
15260846 25 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15280846 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213902402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00 DKK
    195.11 DKK / Pakke med 2
    Spare 19.89 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske.
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske. Tilgængelig i to forskellige nøjagtighedsklasser – Klasse A med hovedringpunkter og Klasse B med linjeinddeling. For yderligere differentiering har målecylindrene med nøjagtighedsklasse A en blå graduering, mens B Class-målecylindrene en hvid graduering. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration skabes præcist. Målecylindre med batchnummer og nøjagtighed Klasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
  • En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
  • Påbrændt, meget holdbart blåt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Med cirkulære ringinddelinger
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Inkluderer 2/Pk.
Skala Blue dimitterede
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke-steril
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 256 mm
Certificeringer/compliance ISO 4788
Tolerance ±0,5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm