Få mere at vide
DWK Life Sciences Målecylinder, med sekskantet base, klasse A, blå skala, ringinddelinger, med batchcertifikat og overensstemmelsescertifikat
Artikelnummer. 15210856 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15210856 1000 mL Hver
15270846 50 mL Pakke med 2
15280846 100 mL Pakke med 2
15290846 250 mL Pakke med 2
15200856 500 mL Pakke med 2
15220856 2000 mL Hver
15240846 5 mL Pakke med 2
15250846 10 mL Pakke med 2
15260846 25 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15210856 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 213905408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske.
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske. Tilgængelig i to forskellige nøjagtighedsklasser – Klasse A med hovedringpunkter og Klasse B med linjeinddeling. For yderligere differentiering har målecylindrene med nøjagtighedsklasse A en blå graduering, mens B Class-målecylindrene en hvid graduering. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration skabes præcist. Målecylindre med batchnummer og nøjagtighed Klasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
  • Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
  • Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
  • En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
  • Påbrændt, meget holdbart blåt print
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Med cirkulære ringinddelinger
  • Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tolerancemetrik ±5 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 65 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer
Inkluderer 1/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 250 °C