Få mere at vide
DWK Life Sciences Målecylinder, med sekskantet base, klasse A, blå skala, ringinddelinger, med batchcertifikat og overensstemmelsescertifikat
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Målecylindre er til at holde op med at måle varierende mængder væske. Tilgængelig i to forskellige nøjagtighedsklasser – Klasse A med hovedringpunkter og Klasse B med linjeinddeling. For yderligere differentiering har målecylindrene med nøjagtighedsklasse A en blå graduering, mens B Class-målecylindrene en hvid graduering. Volumenindholdstolerancer for måle- og blandecylindre er i overensstemmelse med DIN og ISO nøjagtighedsgrænser. Således kan den ønskede koncentration skabes præcist. Målecylindre med batchnummer og nøjagtighed Klasse A leveres med batchcertifikat. Dette certifikat dokumenterer middelværdien opnået ved måling af det pågældende parti, standardafvigelsen og udstedelsesdagen. Batchcertifikaterne kan også hentes online. Batchnummeret består af fire cifre. De første to numre angiver produktionsåret, og de følgende to numre angiver partiet, f.eks.: 18.01.
- Kalibrering er baseret på det hældte volumen (In) ved en referencetemperatur på +°20 C
- Stor sekskantet base udstyret med tre knopper, som øger dens stabilitet og forhindrer cylinderen i at rulle
- En ensartet godstykkelse over hele måleområdet forhindrer kilefejl
- Påbrændt, meget holdbart blåt print
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Med cirkulære ringinddelinger
- Volumenindholdstolerancerne er i overensstemmelse med nøjagtighedsklasse A
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerancemetrik | ±2,5 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 53 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Måling af væskemængder; Fortyndingsopløsninger; Blanding af flere komponenter; Volumetrisk måling; For at sikre en lang levetid for dine volumetriske glasvarer og for at udelukke mulige volumenændringer, bør disse glasprodukter ikke opvarmes til over + 250 °C i tørreskabe eller sterilisatorer |
| Inkluderer | 2/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 250 °C |