Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig kondensator, (vestkondensator), med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastslangeforbindelser
Artikelnummer. p-7189202 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10325441
Brand: DWK Life Sciences 242517206
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Liebig-kondensatoren er velegnet til kondensering af dampe fra reaktionsblandinger (destillation).
Liebig-kondensatoren er en af de bedst kendte typer af kondensatorer og bruges til at destillere reaktionsblandinger. Kondensatoren er et rør med standardslebne ender og en glaskappe. Kølevandet føres gennem kappen i modstrømsprincippet for at øge kølekapaciteten.
  • Relativ lille varmevekslerflade og dermed relativt lav kølekapacitet
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Produktkondensator til destillatseparationer; Destillation; Modstrømskøling; Condestandard jordfuge med længde 250 mm (med standard jordfuge 14/23, standard jordfuge 24/29 og standard jordfuge 29/32) og 400 mm (med standard jordfuge 24/29) er specialstørrelser og ikke efter DIN
Længde (metrisk) 250 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse