Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig kondensator, (vestkondensator), med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastslangeforbindelser
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Liebig-kondensatoren er en af de bedst kendte typer af kondensatorer og bruges til at destillere reaktionsblandinger. Kondensatoren er et rør med standardslebne ender og en glaskappe. Kølevandet føres gennem kappen i modstrømsprincippet for at øge kølekapaciteten.
- Relativ lille varmevekslerflade og dermed relativt lav kølekapacitet
- To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Produktkondensator til destillatseparationer; Destillation; Modstrømskøling; Condestandard jordfuge med længde 250 mm (med standard jordfuge 14/23, standard jordfuge 24/29 og standard jordfuge 29/32) og 400 mm (med standard jordfuge 24/29) er specialstørrelser og ikke efter DIN |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Standard konusled nr | NS 24/29 |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone |
| Type | Ikke-DIN størrelse |