Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig kondensator, (vestkondensator), med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastslangeforbindelser
Artikelnummer. 10365391 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) unitSize
10365391 NS 24/29 250 mm Hver
10325441 NS 29/32 250 mm Hver
10756921 NS 14/23 160 mm Hver
10243171 NS 14/23 250 mm Hver
10480493 NS 24/29 400 mm Hver
10080051 NS 29/32 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10365391 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242517103
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Liebig-kondensatoren er velegnet til kondensering af dampe fra reaktionsblandinger (destillation).
Liebig-kondensatoren er en af de bedst kendte typer af kondensatorer og bruges til at destillere reaktionsblandinger. Kondensatoren er et rør med standardslebne ender og en glaskappe. Kølevandet føres gennem kappen i modstrømsprincippet for at øge kølekapaciteten.
  • Relativ lille varmevekslerflade og dermed relativt lav kølekapacitet
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Produktkondensator til destillatseparationer; Destillation; Modstrømskøling; Condestandard jordfuge med længde 250 mm (med standard jordfuge 14/23, standard jordfuge 24/29 og standard jordfuge 29/32) og 400 mm (med standard jordfuge 24/29) er specialstørrelser og ikke efter DIN
Længde (metrisk) 250 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 24/29
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse