Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratorieflaske, firkantet, klar, med DIN 168-1 gevind, gradueret
Artikelnummer. 11716233 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11716233 100 mL Pakke med 10
11321465 250 mL Pakke med 10
11331465 500 mL Pakke med 10
11341465 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11716233 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218202453
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multifunktionelle laboratorieflasker i glas med kvadratisk pladsbesparende form.
DURAN™ Firkantede laboratorieflasker har en pladsbesparende form, der giver fordelen ved tæt og effektiv pakning. Med op til 20 % pladsbesparelse sammenlignet med traditionelle runde flasker. Ideel til forsendelse og opbevaring af materialer med høj efterspørgsel. Til reagensforsyning til instrumenter, hvor bænkpladsen er minimal. Flaskerne er støbt af høj renhed, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. DURAN™ firkantede flasker leveres komplet med ikonisk blå polypropylen låg og drypfri hældering til brug op til 140 °C. Alle komponenter er fuldt autoklaverbare ved 121 eller 134 °C.
  • Ergonomisk håndtering, høj stabilitet og god stabelbarhed på grund af vinkelform
  • Sparer plads og omkostninger i autoklaver, tørrekamre, ovne, opbevaring eller vaskemaskiner
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Væskehåndteringsbeholder til instrumenter; Transport og forsendelse; Indsamling af prøver; Opbevaring af medier og reagenser; Arkivopbevaring af prøver; Fremstilling af medier og reagenser; Kulturkar
Inkluderer Med skruelåg og hældering fra PP (blå)
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Højde (metrisk) 113 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 50 mm