Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratorieflaske, Protect coated, Amber, med DIN 168-1 gevind, Plast sikkerhedscoated, USP / EP (3.2.1) Lystransmission
Artikelnummer. 15816881 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15816881 1000 mL Pakke med 10
10065244 5000 mL Hver
12764097 250 mL Pakke med 10
11619928 2000 mL Pakke med 10
11679908 25 mL Pakke med 10
11699838 10 L Hver
11699908 50 mL Pakke med 10
11619918 100 mL Pakke med 10
11669918 500 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15816881 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218065435
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Multifunktionelle glaslaboratorieflasker med UV-beskyttelse og en beskyttende sikkerhedscoating.
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Den beskyttede sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra begge verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 glas på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af højrent, ravfarvet glas, der derefter er belagt med en PU-plastbelægning for at reducere farerne for knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud. Ravfarvet sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Protect sikkerhedsbelægningen opfylder kravene til ASTM E1522, og er fuldt autoklaverbar ved 121 eller 134 °C.
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
  • Belægningen giver ridser, lækage* og splint* beskyttelse (* gælder kun flasker på 5000 ml og mindre)
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Størrelser 10 og 25 ml med specialformet glaskant for forbedret udhældning, hvorved der ikke kræves en ekstra plastikhældering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Belægning Polyurethan
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer; Autoklavering af medier og reagenser; Kulturkar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 101 mm