Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratorieflaske, Protect coated, Amber, med DIN 168-1 gevind, Plast sikkerhedscoated, USP / EP (3.2.1) Lystransmission
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
DURAN™ Originale GL laboratorieflasker er blevet guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker siden deres introduktion i 1972. Den beskyttede sikkerhedscoatede version af flaskerne kombinerer det bedste fra begge verdener: praktisk talt inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 glas på indersiden og et beskyttende sikkerhedsplastiklag på ydersiden. Flaskerne er støbt af højrent, ravfarvet glas, der derefter er belagt med en PU-plastbelægning for at reducere farerne for knust glas og væskesprøjt i tilfælde af brud. Ravfarvet sikrer, at lysfølsomt indhold er beskyttet mod virkningerne af fotonedbrydning. Beskyttelsen mod ultraviolet lys opfylder internationale USP/EP-standarder. En kombination af højtydende materialer og robust ISO 4796-1 design giver en lang levetid. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala og markeringsfelt i permanent hvid emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier. Protect sikkerhedsbelægningen opfylder kravene til ASTM E1522, og er fuldt autoklaverbar ved 121 eller 134 °C.
- Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
- Belægningen giver ridser, lækage* og splint* beskyttelse (* gælder kun flasker på 5000 ml og mindre)
- UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
- Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Størrelser 10 og 25 ml med specialformet glaskant for forbedret udhældning, hvorved der ikke kræves en ekstra plastikhældering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Belægning | Polyurethan |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer; Autoklavering af medier og reagenser; Kulturkar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 136 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |