Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflaske, Rav
Artikelnummer. p-7189331 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11311445
Brand: DWK Life Sciences 1094367
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryk- og vakuumbestandige laboratorieflasker af glas i ravfarvet glas.
De DURAN™ tryk plus+ GL 45 flasker tilbyder en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller tryk. Standard laboratorieflasker af glas er ikke designet til sikkert at modstå trykforskelle. Som et resultat af en ændret geometri er trykket plus+ flasker har en garanteret trykmodstand, og giver derfor optimal sikkerhed for både bruger og indhold. Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet. Presset plus+ flasker er certificeret i henhold til DIN EN 1595. Flaskerne er støbt af højrent, ravfarvet, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Det ravfarvede glas opfylder beskyttelsesgrænserne for ultraviolet lys som specificeret i de aktuelle revisioner af USP og EP 3.2.1. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala trykt i en karakteristisk blå emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier.
  • Garanteret vakuum- og trykbestandig fra –1 bar til+ 1,5 bar på grund af ændret geometri (baseret på ISO 4796-1)
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget modstandsdygtig belægning med lang levetid
  • Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
  • Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk eller vakuum
  • Velegnet til fuldvakuum ps = -100 kPa
  • Trykmodstanden er i overensstemmelse med DIN EN 1595
  • Påbrændt, meget holdbar blå keramik til visuel differentiering fra standard laboratorieflasken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme materialer; Vakuum filtrering; Indsamling af prøver under tryk; Opbevaring af flygtige opløsningsmidler; Opbevaring af gasgenererende materialer
Inkluderer Uden skruelåg og hældering
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 70 mm