Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflaske, Rav
Artikelnummer. 11321445 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11321445 500 mL Pakke med 10
11311445 250 mL Pakke med 10
11735384 1000 mL Pakke med 10
15543537 100 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11321445 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 1094368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4562.25 DKK
    4006.97 DKK / Pakke med 10
    Spare 555.28 DKK
    12% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tryk- og vakuumbestandige laboratorieflasker af glas i ravfarvet glas.
De DURAN™ tryk plus+ GL 45 flasker tilbyder en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller tryk. Standard laboratorieflasker af glas er ikke designet til sikkert at modstå trykforskelle. Som et resultat af en ændret geometri er trykket plus+ flasker har en garanteret trykmodstand, og giver derfor optimal sikkerhed for både bruger og indhold. Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet. Presset plus+ flasker er certificeret i henhold til DIN EN 1595. Flaskerne er støbt af højrent, ravfarvet, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Det ravfarvede glas opfylder beskyttelsesgrænserne for ultraviolet lys som specificeret i de aktuelle revisioner af USP og EP 3.2.1. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala trykt i en karakteristisk blå emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier.
  • Garanteret vakuum- og trykbestandig fra –1 bar til+ 1,5 bar på grund af ændret geometri (baseret på ISO 4796-1)
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget modstandsdygtig belægning med lang levetid
  • Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
  • Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk eller vakuum
  • Velegnet til fuldvakuum ps = -100 kPa
  • Trykmodstanden er i overensstemmelse med DIN EN 1595
  • Påbrændt, meget holdbar blå keramik til visuel differentiering fra standard laboratorieflasken
Specifica
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme materialer; Vakuum filtrering; Indsamling af prøver under tryk; Opbevaring af flygtige opløsningsmidler; Opbevaring af gasgenererende materialer
Inkluderer Uden skruelåg og hældering
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 86 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.