Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflaske, klar
Artikelnummer. 15523537 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15523537 100 mL Pakke med 10
11391435 250 mL Pakke med 10
11301445 500 mL Pakke med 10
11371465 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15523537 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218102406
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tryk- og vakuumbestandige laboratorieflasker af glas.
De DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflasker tilbyder en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller tryk. Standard laboratorieflasker af glas er ikke designet til sikkert at modstå trykforskelle. Som et resultat af en ændret geometri er trykket plus+ flasker har en garanteret trykmodstand, og giver derfor optimal sikkerhed for både bruger og indhold. Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet. Presset plus+ flasker er certificeret i henhold til DIN EN 1595. Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala trykt i en karakteristisk blå emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier.
  • Garanteret vakuum- og trykbestandig fra –1 bar til+ 1,5 bar på grund af ændret geometri (baseret på ISO 4796-1)
  • Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
  • Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk eller vakuum
  • Velegnet til fuldvakuum ps = -100 kPa
  • Trykmodstanden er i overensstemmelse med DIN EN 1595,
  • Påbrændt, meget holdbart blåt keramisk print til visuel differentiering fra standard laboratorieflasken
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Vakuum filtrering; Indsamling af prøver under tryk; Opbevaring af flygtige opløsningsmidler; Opbevaring af gasgenererende materialer
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm