Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflaske, klar
Artikelnummer. 11371465 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11371465 1000 mL Pakke med 10
11391435 250 mL Pakke med 10
11301445 500 mL Pakke med 10
15523537 100 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11371465 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218105403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 DKK
    1444.09 DKK / Pakke med 10
    Spare 1120.91 DKK
    43% Slukket
På lager
Tryk- og vakuumbestandige laboratorieflasker af glas.
  • Fremstillet af DURAN™ borosilikat 3,3 glas
  • Vakuummodstand op til I bar vakuum
  • Trykmodstand til +1,5 bar manometer
  • Certificeret af den tyske tekniske inspektionsforening (TÜV) i henhold til DIN EN 1595:1997-05
  • Har industristandard GL45 DIN gevind
  • Fuldt autoklaverbar og steriliserbar
  • Fås i klart og ravfarvet glas
  • Gul farve til beskyttelse mod nedbrydning af ultraviolet lys
  • Særlig geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
  • Fremstillingssporbarhed tilbydes gennem en meget specifik Retrace Code trykt på flaske
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3,9 tommer.
Til brug med (applikation) Vakuum filtrering; Indsamling af prøver under tryk; Opbevaring af flygtige opløsningsmidler; Opbevaring af gasgenererende materialer
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Cs.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 225 mm
Højde (engelsk) 8,85 tommer.
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Produkttype Laboratorieflaske