Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflaske, klar
Artikelnummer. 11301445 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11301445
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 1092235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tryk- og vakuumbestandige laboratorieflasker af glas.
De DURAN™ tryk plus+ GL 45 Laboratorieflasker tilbyder en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller tryk. Standard laboratorieflasker af glas er ikke designet til sikkert at modstå trykforskelle. Som et resultat af en ændret geometri er trykket plus+ flasker har en garanteret trykmodstand, og giver derfor optimal sikkerhed for både bruger og indhold. Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet. Presset plus+ flasker er certificeret i henhold til DIN EN 1595. Flaskerne er støbt af højrent, klart USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb. Flaskerne har en letlæselig gradueret volumenskala trykt i en karakteristisk blå emalje. Permanent sporingskode på hver flaske til sporbarhed af fremstillingspartier.
  • Garanteret vakuum- og trykbestandig fra –1 bar til+ 1,5 bar på grund af ændret geometri (baseret på ISO 4796-1)
  • Den specielle geometri er stadig i overensstemmelse med ISO 4796-1:2016 for at opretholde instrumentkompatibilitet
  • Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk eller vakuum
  • Velegnet til fuldvakuum ps = -100 kPa
  • Trykmodstanden er i overensstemmelse med DIN EN 1595,
  • Påbrændt, meget holdbart blåt keramisk print til visuel differentiering fra standard laboratorieflasken
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Standardiseret GL-gevind og matchende hættesystem til særlig tæt forsegling og enkel, ren udhældning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Vakuum filtrering; Indsamling af prøver under tryk; Opbevaring af flygtige opløsningsmidler; Opbevaring af gasgenererende materialer
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 86 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt