Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrøreraksel, udskiftelig, WB
Artikelnummer. p-7189434 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Ledstørrelse:
10 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10048250
Brand: DWK Life Sciences 245656409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De KPG røreaksel er en røremaskine, der passer præcis på KPG lejebøsning og er velegnet til omrøring af tyktflydende medier.
KPG agitatorer består af en KPG omrøreraksel og en KPG lejebøsning. KPG lejedele er fremstillet med høj nøjagtighed og ensartethed. De specificerede tolerancer for nominel diameter og pasform opretholdes ved omhyggelig kontrol. Dette garanterer udskifteligheden af KPG lejebøsninger og KPG røreaksler. På grund af den lave lejefrigang mellem løbefladerne kan der med passende smøring opnås næsten absolut tætning og helt stille kørsel. KPG omrørere er et alternativ til magnetomrørere og bruges til reaktionsbeholdere, der ikke er tilgængelige nedefra, når der skal omrøres meget tyktflydende reaktionsblandinger, eller der kræves en høj omrøringshastighed.
  • Høj nøjagtighed og ensartethed inden for definerede tolerancer for nominel diameter og pasform
  • Slibet og poleret lejeoverflade
  • Udskiftelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Varebeskrivelse Omrøring af væsker (til synteser) ved høje hastigheder
Ledstørrelse 10 mm