Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrøreraksel, 10 mm diameter, udskiftelig, WG
Artikelnummer. 10088270 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Type:
Længde: 320 mm
Længde: 370 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10088270
Brand: DWK Life Sciences 245737701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De KPG røreaksel er en røremaskine, der passer præcis på KPG lejebøsning og er velegnet til omrøring af tyktflydende medier.
KPG agitatorer består af en KPG omrøreraksel og en KPG lejebøsning. KPG lejedele er fremstillet med høj nøjagtighed og ensartethed. De specificerede tolerancer for nominel diameter og pasform opretholdes ved omhyggelig kontrol. Dette garanterer udskifteligheden af KPG lejebøsninger og KPG røreaksler. På grund af den lave lejefrigang mellem løbefladerne kan der med passende smøring opnås næsten absolut tætning og helt stille kørsel. KPG omrørere er et alternativ til magnetomrørere og bruges til reaktionsbeholdere, der ikke er tilgængelige nedefra, når der skal omrøres meget tyktflydende reaktionsblandinger, eller der kræves en høj omrøringshastighed.
  • Høj nøjagtighed og ensartethed inden for definerede tolerancer for nominel diameter og pasform
  • Slibet og poleret lejeoverflade
  • Udskiftelig
  • Ø10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Varebeskrivelse Omrøring af væsker (til synteser) ved høje hastigheder
Type Længde: 370 mm
Ledstørrelse 60