Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrørerleje, udskifteligt, med standard jordkegle, HP , hovedkvarter
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
KPG agitatorer består af en KPG omrøreraksel og en KPG lejebøsning. KPG lejedele er fremstillet med høj nøjagtighed og ensartethed. De specificerede tolerancer for nominel diameter og pasform opretholdes ved omhyggelig kontrol. Dette garanterer udskifteligheden af KPG lejebøsninger og KPG røreaksler. På grund af den lave lejefrigang mellem løbefladerne kan der med passende smøring opnås næsten absolut tætning og helt stille kørsel. KPG omrørere er et alternativ til magnetomrørere og bruges til reaktionsbeholdere, der ikke er tilgængelige nedefra, når der skal omrøres meget tyktflydende reaktionsblandinger, eller der kræves en høj omrøringshastighed.
- Høj nøjagtighed og ensartethed inden for definerede tolerancer for nominel diameter og pasform
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Slibet og poleret lejeoverflade
- Udskiftelig
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Varebeskrivelse | Omrøring af væsker (til syntese); Omrøring ved høj omrøringshastighed; Monteringsstøtte |
| Ledstørrelse | 10 mm |
| Standard konusled nr | Hovedkvarter 10, NS 29/32 |