Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrørerleje, udskifteligt, med standard jordkegle, HP , hovedkvarter
Artikelnummer. 10008230 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
HP 10, NS 24/29
Hovedkvarter 10, NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10008230
Brand: DWK Life Sciences 245235504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KPG lejebøsning er en præcist passende holder til styring af KPG omrører aksel.
KPG agitatorer består af en KPG omrøreraksel og en KPG lejebøsning. KPG lejedele er fremstillet med høj nøjagtighed og ensartethed. De specificerede tolerancer for nominel diameter og pasform opretholdes ved omhyggelig kontrol. Dette garanterer udskifteligheden af KPG lejebøsninger og KPG røreaksler. På grund af den lave lejefrigang mellem løbefladerne kan der med passende smøring opnås næsten absolut tætning og helt stille kørsel. KPG omrørere er et alternativ til magnetomrørere og bruges til reaktionsbeholdere, der ikke er tilgængelige nedefra, når der skal omrøres meget tyktflydende reaktionsblandinger, eller der kræves en høj omrøringshastighed.
  • Høj nøjagtighed og ensartethed inden for definerede tolerancer for nominel diameter og pasform
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Slibet og poleret lejeoverflade
  • Udskiftelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Varebeskrivelse Omrøring af væsker (til syntese); Omrøring ved høj omrøringshastighed; Monteringsstøtte
Ledstørrelse 10 mm
Standard konusled nr HP 10, NS 24/29