Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Krukke, med skulder og låg
Artikelnummer. 15241909 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15241909 500 mL Pakke med 10
15231909 250 mL Pakke med 10
15221909 70 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15241909 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242075109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5827.50 DKK
    5120.72 DKK / Pakke med 10
    Spare 706.78 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Krukke tillader opbevaring og transport af materialer. Det matchende låg forhindrer turbulens under transport eller forurening.
Ideelt set bruges beholdere, der kan lukkes, til at opbevare stoffer og materialer. På den måde kan stoffer og materialer beskyttes mod uønskede effekter. Disse beholdere fås i forskellige former såsom dåser, cylindre eller krukker. Valget af beholderen afhænger af materialets anvendelse og/eller art.
  • Med skulder og låg for sikker opbevaring og transport
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 121 mm