Beskrivelse
Ideelt set bruges beholdere, der kan lukkes, til at opbevare stoffer og materialer. På den måde kan stoffer og materialer beskyttes mod uønskede effekter. Disse beholdere fås i forskellige former såsom dåser, cylindre eller krukker. Valget af beholderen afhænger af materialets anvendelse og/eller art.
- Med skulder og låg for sikker opbevaring og transport
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 70 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |