Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Krukke, med låg
Artikelnummer. p-7189416 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15251909
Brand: DWK Life Sciences 242083409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krukke tillader opbevaring og transport af materialer. Det matchende låg forhindrer turbulens under transport eller forurening.
Ideelt set bruges beholdere, der kan lukkes, til at opbevare stoffer og materialer. På den måde kan stoffer og materialer beskyttes mod uønskede effekter. Disse beholdere fås i forskellige former såsom dåser, cylindre eller krukker. Valget af beholderen afhænger af materialets anvendelse og/eller art.
  • Med låg til sikker opbevaring og transport
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 60 mm