Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Krukke, med låg
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Ideelt set bruges beholdere, der kan lukkes, til at opbevare stoffer og materialer. På den måde kan stoffer og materialer beskyttes mod uønskede effekter. Disse beholdere fås i forskellige former såsom dåser, cylindre eller krukker. Valget af beholderen afhænger af materialets anvendelse og/eller art.
- Med låg til sikker opbevaring og transport
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 325 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og transport |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |