Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kappet spolekondensator med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. p-7189177 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10111411
Brand: DWK Life Sciences 242557201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kondensator med stor køleflade til kondensering af dampe fra reaktionsblandinger med lavt kogepunkt (destillation).
Ved at kombinere Liebig-kondensatorens køleegenskaber med Dimroth-kondensatorens køleegenskaber produceres den intensive køler. Denne er kendetegnet ved sin store køleflade (kølespiral og yderkappe) og er derfor velegnet til at kondensere dampe fra reaktionsblandinger med lavt kogepunkt (destillation).
  • Denne type kondensator har en meget stor varmevekslerflade på grund af sin spolekondensator og dobbeltkappe og er derfor særligt velegnet til arbejde med lavkogende medier
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) anvendelse som tilbagesvaler til kondensation og tilbageføring af (opløsningsmiddel)dampen til reaktionsblandingen; Destillation; Alle kondensatorer er specialstørrelser og ikke efter DIN
Længde (metrisk) 250 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse