Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kappet spolekondensator med 2 standard jordforbindelser og 2 påskruede plastikslangeforbindelser
Artikelnummer. 10385341 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 24/29
NS 29/32
Længde (metrisk):
250 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10385341 NS 29/32 400 mm Hver
10111411 NS 29/32 250 mm Hver
10090131 NS 24/29 250 mm Hver
10579171 NS 24/29 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10385341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242558206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 DKK
    982.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.05 DKK
    12% Slukket
På lager
Kondensator med stor køleflade til kondensering af dampe fra reaktionsblandinger med lavt kogepunkt (destillation).
Ved at kombinere Liebig-kondensatorens køleegenskaber med Dimroth-kondensatorens køleegenskaber produceres den intensive køler. Denne er kendetegnet ved sin store køleflade (kølespiral og yderkappe) og er derfor velegnet til at kondensere dampe fra reaktionsblandinger med lavt kogepunkt (destillation).
  • Denne type kondensator har en meget stor varmevekslerflade på grund af sin spolekondensator og dobbeltkappe og er derfor særligt velegnet til arbejde med lavkogende medier
  • To aftagelige plastoliven til ind- og udløb af kølemediet
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Til brug med (applikation) anvendelse som tilbagesvaler til kondensation og tilbageføring af (opløsningsmiddel)dampen til reaktionsblandingen; Destillation; Alle kondensatorer er specialstørrelser og ikke efter DIN
Længde (metrisk) 400 mm
Mængde 1 stk.
Standard konusled nr NS 29/32
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropylen, silikone
Type Ikke-DIN størrelse