Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Jodkolbe, Erlenmeyer-form, med standardslebet samling og glasprop
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Originalen DURAN™ Erlenmeyer-kolber er forudbestemt til brug i laboratoriet på grund af deres enestående egenskaber, såsom meget god kemisk resistens, næsten inert adfærd og en høj driftstemperatur. På grund af deres ensartede vægtykkelsesfordeling er de desuden kendetegnet ved minimal termisk ekspansion og som følge heraf høj termisk stødmodstand. DURAN™ Erlenmeyer-kolber er derfor særligt velegnede til arbejde ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer. Inden for fødevareteknologi bestemmes graden af mætning af fedtstoffer ud fra jodværdien. Jod tilsættes til en reaktionsopløsning, som tilføjer op til dobbeltbindinger af fedtsyrerne indeholdt i opløsningen. Jo mere jod der skal tilsættes, jo flere umættede fedtsyrer er der i opløsningen. Denne test udføres ideelt i en iodantalkolbe, som på grund af sin koniske form er velegnet til at blande flere komponenter.
- Let at blande på grund af konisk form
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Kun glaskomponenter installeret
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 131 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af jodtallet; Blanding af flere komponenter; Opvarmning; Fortyndingsopløsninger; Måling af væskemængder; Leveres med glasprop |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |