Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC skruelåg, 4 rørforbindelser, blå, GL 45, PP
Artikelnummer. 10740834 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10740834 12 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10740834 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1129812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    503.33 DKK / Pakke med 2
    Spare 101.67 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Skruelåg til tryk- og vakuumbestandig flaske til HPLC-applikationer.
De DURAN™ HPLC-flaske fås som et færdiglavet system. Denne består af en speciel tryk- og vakuumbestandig flaske og et skruelåg med 4 porte. Dette gør det muligt at betjene 3 stationer på samme tid fra et fartøj. Samtidig kan en steril trykudligning monteres på det fjerde udløb.
  • Tilslutning af forskellige slangediametre (1,6 og 3,2 mm)
  • Ubrugte porte kan forsegles med silikone tætninger
  • Valgfri sterile trykudligningssæt (membranfilter 0,2μ m)
  • Komplet system bestående af: DURAN™ tryk plus laboratorieflaske med 4-ports skruelåg (PP); fire skrueforbindelser (sort, M8 gevind) og silikonetætninger til rådighed
Tekniske data
Oversigt Skruelåg HPLC, GL 45, 4 porte, komplet (GL 45 skruelåg, 4 x M8 sorte skruelåg, 12 x silikonetætninger til 1,6; 3,2 mm rør eller emner)
Til brug med (applikation) Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system; Levering af opløsningsmidler til HPLC-udstyr
Materiale Polypropylen, Silikone
Mængde 2/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) 12 mm
Halsfinish 12 mm