Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC reservoirflaske, klar, konisk base, GL 45
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Beskrivelse
De DURAN™ reservoirflasker er specielt designet til opbevaring og levering af højtydende væskekromatografi (HPLC) mobile faser og opløsningsmidler. Reservoirer har et centralt hulrum til indløbsfilteret for at tillade den mest effektive levering af mobil fase til HPLC-analysatorer. Et sikrere og mere bekvemt alternativ til fladbundede glasmedieflasker, de koniske bundbeholdere tillader en større genvinding af opløsningsmiddel uden at skulle vippe reservoiret og risikere spild af opløsningsmiddel. De større reservoirer tillader længere, uafbrudte analyser. Disse er især nyttige under en weekend eller længerevarende kromatografiske analyser, når der kan være risiko for at løbe tør for opløsningsmidler under uovervåget drift.
- Det optimerede koniske design muliggør den sikreste og mest effektive levering af mobilfase til HPLC-analysatorer
- Fremstillet af det valgte materiale til opløsningsmiddelflasker: borosilikat 3,3 glas. Dette materiale har en enestående kemisk holdbarhed, der tilbyder en meget lav profil for ekstraherbare uorganiske ioner og det totale fravær af organiske ekstraherbare materialer.
- DURAN™ er et borosilikatglas type 3.3 som specificeret af den internationale standard ISO 3585, og er klassificeret som et Type I, Klasse A lavekspansionsborosilikatglas som defineret af ASTM-E438-1992
- DURAN™ glas er klassificeret efter USP / EP / JP farmakopéer som et Type I neutralt glas
- Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
- På de to større størrelser kan det centrale hulrum rumme magnetiske rørestave for forbedret blanding
- Sideudluftning / afløbshul i bunden til ultralydsbadafgasning eller vandafløb efter rengøring
- GL 45 gevind passer til standard HPLC tilslutningshætter
- Holdbar hvid emalje volumen gradueringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Levering af opløsningsmidler til HPLC-udstyr; Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system |
| Inkluderer | Gevind str. GL 45 |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 145 mm |