Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC reservoirflaske, klar, konisk base, GL 45
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15819007 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15819007 1000 mL Hver
15829007 2000 mL Hver
15839007 5000 mL Hver
15849007 10,000 mL Hver
16444944 3500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15819007 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218415407
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det optimerede koniske design muliggør den sikreste og mest effektive levering af mobilfase til HPLC-analysatorer.
De DURAN™ reservoirflasker er specielt designet til opbevaring og levering af højtydende væskekromatografi (HPLC) mobile faser og opløsningsmidler. Reservoirer har et centralt hulrum til indløbsfilteret for at tillade den mest effektive levering af mobil fase til HPLC-analysatorer. Et sikrere og mere bekvemt alternativ til fladbundede glasmedieflasker, de koniske bundbeholdere tillader en større genvinding af opløsningsmiddel uden at skulle vippe reservoiret og risikere spild af opløsningsmiddel. De større reservoirer tillader længere, uafbrudte analyser. Disse er især nyttige under en weekend eller længerevarende kromatografiske analyser, når der kan være risiko for at løbe tør for opløsningsmidler under uovervåget drift.
  • Det optimerede koniske design muliggør den sikreste og mest effektive levering af mobilfase til HPLC-analysatorer
  • Fremstillet af det valgte materiale til opløsningsmiddelflasker: borosilikat 3,3 glas. Dette materiale har en enestående kemisk holdbarhed, der tilbyder en meget lav profil for ekstraherbare uorganiske ioner og det totale fravær af organiske ekstraherbare materialer.
  • DURAN™ er et borosilikatglas type 3.3 som specificeret af den internationale standard ISO 3585, og er klassificeret som et Type I, Klasse A lavekspansionsborosilikatglas som defineret af ASTM-E438-1992
  • DURAN™ glas er klassificeret efter USP / EP / JP farmakopéer som et Type I neutralt glas
  • Retrace Code, og certifikat for fremstillingsparti sporbarhed
  • På de to større størrelser kan det centrale hulrum rumme magnetiske rørestave for forbedret blanding
  • Sideudluftning / afløbshul i bunden til ultralydsbadafgasning eller vandafløb efter rengøring
  • GL 45 gevind passer til standard HPLC tilslutningshætter
  • Holdbar hvid emalje volumen gradueringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Levering af opløsningsmidler til HPLC-udstyr; Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system
Inkluderer Gevind str. GL 45
nr. pr. pakke 1/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 110 mm