Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Højtemperaturskruelåg, PTFE-coated, peroxidhærdet silikone, rød PBT
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Den røde polybutylenterephthalat (PBT) GL-hætte og ETFE-hælderinge giver større termisk og kemisk modstand end de tilsvarende polypropylenkomponenter. Skruelågets forsegling har en PTFE-beklædt hætteforing til effektiv tætning. ETFE hældering sikrer drypfri hældning.
- Fremragende kemikalieresistens på grund af PTFE-belægning
- Cap liner danner en tæt forsegling med flaske Peroxid katalyseret silikone
- Peroxidkatalyseret silikone
- Velegnet til PBT skruelåg og manipulationssikre skruelåg
- Fuldt i overensstemmelse med gældende internationale regler for fødevarekontakt
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Oversigt | Skruelåg |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Velegnet til tørvarmesterilisering; Trykapplikationer; Opbevaring af ætsende reagenser; Kemiske og termiske reaktioner; Langtids-/arkivlagring af prøver, medier og reagenser; Prøveudtagning; Transport og forsendelse |
| Materiale | PBT, ETFE, Glasfiber |
| Mængde | 10/Pk. |
| Skrue materiale | Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 14 |
| Liner materiale | PTFE-belagt silikone |
| Lukke liner | PTFE/Silicone |
| Lukningsmateriale | PBT med glasfiber |
| Vis mere |