Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Højtemperaturskruelåg, PTFE-coated, peroxidhærdet silikone, rød PBT
Artikelnummer. 11792332 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) unitSize
11792332 GL 25 Pakke med 10
11702342 GL 32 -
10222161 GL 45 Pakke med 10
11796838 GL 14 Pakke med 10
11706848 GL 18 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11792332 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292401305
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruelåg med hætteforsegling og høj temperatur- og kemikaliebestandighed.
Den røde polybutylenterephthalat (PBT) GL-hætte og ETFE-hælderinge giver større termisk og kemisk modstand end de tilsvarende polypropylenkomponenter. Skruelågets forsegling har en PTFE-beklædt hætteforing til effektiv tætning. ETFE hældering sikrer drypfri hældning.
  • Fremragende kemikalieresistens på grund af PTFE-belægning
  • Cap liner danner en tæt forsegling med flaske Peroxid katalyseret silikone
  • Peroxidkatalyseret silikone
  • Velegnet til PBT skruelåg og manipulationssikre skruelåg
  • Fuldt i overensstemmelse med gældende internationale regler for fødevarekontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Oversigt Skruelåg
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Velegnet til tørvarmesterilisering; Trykapplikationer; Opbevaring af ætsende reagenser; Kemiske og termiske reaktioner; Langtids-/arkivlagring af prøver, medier og reagenser; Prøveudtagning; Transport og forsendelse
Materiale PBT, ETFE, Glasfiber
Mængde 10/Pk.
Skrue materiale Polybutylenterephthalat (PBT) med glasfiber
Trådstørrelse (metrisk) GL 25
Liner materiale PTFE-belagt silikone
Lukke liner PTFE/Silicone
Lukningsmateriale PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 33 mm