Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Høj temperatur rød EFTE hældering, GL 32
Artikelnummer. p-7189327 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11722342
Brand: DWK Life Sciences 292441909
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruelåg med hætteforsegling og høj temperatur- og kemikaliebestandighed.
Den røde polybutylenterephthalat (PBT) GL-hætte og ETFE-hælderinge giver større termisk og kemisk modstandsdygtighed end de tilsvarende polypropylenkomponenter. Skruelågets forsegling har en PTFE-beklædt hætteforing for effektiv tætning. ETFE hældering sikrer drypfri hældning.
  • udskiftning, hætte, foring, silikone, tætning, tætning, vmq, ptfe, belagt, skrue, hætte
  • Fremragende kemikalieresistens på grund af PTFE-belægning
  • Cap liner danner en tæt forsegling med flaske Peroxid katalyseret silikone
  • Peroxidkatalyseret silikone
  • Velegnet til PBT skruelåg og manipulationssikre skruelåg
  • Fuldt i overensstemmelse med gældende internationale regler for fødevarekontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Oversigt Hældering
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Velegnet til tørvarmesterilisering; Trykapplikationer; Opbevaring af ætsende reagenser; Kemiske og termiske reaktioner; Langtids-/arkivlagring af prøver, medier og reagenser; Prøveudtagning; Transport og forsendelse
Materiale PBT, ETFE, Glasfiber
Mængde 10/Pk.
Skrue materiale ETFE
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Liner materiale PTFE-belagt silikone
Lukningsmateriale ETFE