Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Høj temperatur rød EFTE hældering, GL 32
Artikelnummer. 11732342 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11732342 GL 45 Pakke med 10
11722342 GL 32 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11732342 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292442802
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skruelåg med hætteforsegling og høj temperatur- og kemikaliebestandighed.
Den røde polybutylenterephthalat (PBT) GL-hætte og ETFE-hælderinge giver større termisk og kemisk modstandsdygtighed end de tilsvarende polypropylenkomponenter. Skruelågets forsegling har en PTFE-beklædt hætteforing for effektiv tætning. ETFE hældering sikrer drypfri hældning.
  • udskiftning, hætte, foring, silikone, tætning, tætning, vmq, ptfe, belagt, skrue, hætte
  • Fremragende kemikalieresistens på grund af PTFE-belægning
  • Cap liner danner en tæt forsegling med flaske Peroxid katalyseret silikone
  • Peroxidkatalyseret silikone
  • Velegnet til PBT skruelåg og manipulationssikre skruelåg
  • Fuldt i overensstemmelse med gældende internationale regler for fødevarekontakt
Tekniske data
Farve Rød
Oversigt Hældering
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Velegnet til tørvarmesterilisering; Trykapplikationer; Opbevaring af ætsende reagenser; Kemiske og termiske reaktioner; Langtids-/arkivlagring af prøver, medier og reagenser; Prøveudtagning; Transport og forsendelse
Materiale PBT, ETFE, Glasfiber
Mængde 10/Pk.
Skrue materiale ETFE
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Liner materiale PTFE-belagt silikone
Lukningsmateriale ETFE