Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Højtemperatur PTFE Silikone Cap Liner, GL 45, PTFE Coated
Artikelnummer. 16688442 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
16688442 10/Pk.
1 options
Artikelnummer. 16688442 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292490909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.60 DKK
    254.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 116.36 DKK
    31% Slukket
På lager
Udskiftning af GL 45 PTFE-belagt højtemperatur-silikonehætte til brug med aluminiumshætten.
Aluminium er et alternativt materiale til den plast, der bruges i de fleste skruelukninger til laboratorieflasker. Hættene fås som en lukket hætte med en højtemperatur PTFE-belagt hætte, eller som en åben hætte til brug med skillevæg eller prop. Metallukninger tilbyder en bred vifte af temperaturtolerancer og har en høj mekanisk styrke. Aluminium tilbyder overlegne barrierekvaliteter, der beskytter mod lys, fugt, ilt og andre gasser.
  • Fri for kulbrintebaseret plast, blødgørere, phthalater mv.
  • Høj temperatur brug op til +260° C til depyrogensering eller varmluftsterilisering
  • Praktisk: Tråd passer til alle DURAN™ GL 45 glasflasker fra 100 ml til 20 liter
  • Sikker tætning med USP Klasse VI PTFE belagt silikone hætteforing
  • Cap liner leveres umonteret for nem behandling og kan udskiftes
  • Praktisk åbning og genlukning, da riflingen giver ekstra greb til våde eller behandskede hænder
  • Beskyttelse: Elektrisk ledende materiale– ESD-dissipation
Specifications
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Et alternativ til plastikskruelåg til laboratorieflasker; Højtemperaturbehandling og applikationer; Lav temperatur / kryogen prøveopbevaring; Pharma API og opbevaring af følsomt materiale
Materiale Aluminium
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Liner materiale PTFE-belagt silikone
Højde (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) 44.4 mm