Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Sekskantet prop, spids, diamantslebet
Artikelnummer. 15864548 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 15864548
Brand: DWK Life Sciences 286115406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hul glasprop til tætning med drænspids.
DURAN™ sekskantede hule propper anvendes til forsegling af laboratorieudstyr såsom målekolber, blandecylindre, jordforbindelseskolber mv. DURAN™ sekskantede hulpropper fås i 2 standardversioner - spidse - flade - Størrelser analoge med DURAN™ koniske jordforbindelser. Skærekvalitet: DG = Diamond Ground
  • Spidse
  • Diamant-slebet
  • Med en drypsprøjte kan der for eksempel opsamles et kondensat og reaktionsmediet recirkuleres.
  • hul glasprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Lukning af kar med standard jordforbindelser
Mængde 100/Pk.
Størrelse NS 14/23
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas