Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Sekskantet prop, spids, diamantslebet
Artikelnummer. 11772185 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Størrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11772185 NS 24/29 Pakke med 100
15864548 NS 14/23 Pakke med 100
15911521 NS 29/32 Pakke med 100
15921521 NS 34/35 Pakke med 10
15884548 NS 45/40 Pakke med 10
10621872 NS 12/21 Pakke med 100
10365191 NS 10/19 Hver
15874548 NS 19/26 Pakke med 100
15854548 NS 7/16 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11772185 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286116608
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hul glasprop til tætning med drænspids.
DURAN™ sekskantede hule propper anvendes til forsegling af laboratorieudstyr såsom målekolber, blandecylindre, jordforbindelseskolber mv. DURAN™ sekskantede hulpropper fås i 2 standardversioner - spidse - flade - Størrelser analoge med DURAN™ koniske jordforbindelser. Skærekvalitet: DG = Diamond Ground
  • Spidse
  • Diamant-slebet
  • Med en drypsprøjte kan der for eksempel opsamles et kondensat og reaktionsmediet recirkuleres.
  • hul glasprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Lukning af kar med standard jordforbindelser
Mængde 100/Pk.
Størrelse NS 24/29
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas