Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Sekskantet stop, flad, diamantslebet
Artikelnummer. 15991521 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Størrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15991521 NS 19/26 Pakke med 100
10079940 NS 10/19 Pakke med 100
10460873 NS 12/21 Pakke med 100
15814558 NS 24/29 Pakke med 100
15901531 NS 29/32 Pakke med 100
10768631 NS 34/35 Hver
15931531 NS 45/40 Pakke med 10
15971521 NS 14/23 Pakke med 100
15931521 NS 7/16 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15991521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286126206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1769.25 DKK
    1551.42 DKK / Pakke med 100
    Spare 217.83 DKK
    12% Slukket
På lager
Hul glasprop til forsegling.
DURAN™ sekskantede hule propper anvendes til forsegling af laboratorieudstyr såsom målekolber, blandecylindre, jordforbindelseskolber mv. DURAN™ sekskantede hulpropper fås i 2 standardversioner - spidse - flade - Størrelser analoge med DURAN™ koniske jordforbindelser. Skærekvalitet: DG = Diamond Ground
  • Flad
  • Diamant-slebet
  • hul glasprop
Tekniske data
Til brug med (applikation) Lukning af kar med standard jordforbindelser
Mængde 100/Pk.
Størrelse NS 19/26
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas