Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Sekskantet stop, flad, diamantslebet
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Størrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
DURAN™ sekskantede hule propper anvendes til forsegling af laboratorieudstyr såsom målekolber, blandecylindre, jordforbindelseskolber mv. DURAN™ sekskantede hulpropper fås i 2 standardversioner - spidse - flade - Størrelser analoge med DURAN™ koniske jordforbindelser. Skærekvalitet: DG = Diamond Ground
- Flad
- Diamant-slebet
- hul glasprop
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Lukning af kar med standard jordforbindelser |
| Mængde | 100/Pk. |
| Størrelse | NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas |